Merck
모든 사진(7)
주요 문서
792500
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
동의어(들):
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCOONa
CAS Number:
Molecular Weight:
110.04
Beilstein:
3568341
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
solubility:
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Grade
anhydrous
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
Redi-Dri
분석
≥99%
양식
powder
품질
free-flowing
손실
≤0.5% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
양이온 미량물
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
작용기
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)