주요 문서
797979
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
동의어(들):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12N4
CAS Number:
Molecular Weight:
140.19
Beilstein:
2018
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Grade
ACS reagent
anhydrous
Quality Level
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
Redi-Dri
분석
≥99.0%
양식
powder
autoignition temp.
770 °F
무기 잔류물
≤0.1%
손실
≤2.0% loss on drying
색상
white
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
양이온 미량물
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
동작 모드
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.hygroscopic Storage class (TRGS 510): Flammable solid hazardous materials.
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
482.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
250 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)