80718
Tutin solution
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
(1aS,1bR,2S,2′R,5R,6S,6aR,7aR,8R)-Hexahydro-1b,6-dihydroxy-6a-methyl-8-(1-methylethenyl)spiro[2,5-methano-7H-oxireno[3,4]cyclopent[1,2-d]oxepin-7,2′-oxiran]-3(2H)-one solution
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
농도
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@@]2([C@@H]3O[C@@H]3[C@@]4([C@]2([C@@H]([C@@H]5OC(=O)[C@H]4[C@@H]5C(=C)C)O)C)O)C1
InChI
1S/C15H18O6/c1-5(2)6-7-12(17)20-8(6)9(16)13(3)14(4-19-14)10-11(21-10)15(7,13)18/h6-11,16,18H,1,4H2,2-3H3/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,13-,14+,15-/m0/s1
InChI key
CCAZWUJBLXKBAY-ULZPOIKGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
For the analysis of the phytotoxin tutin in honey.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.