추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분자량
Mn ~151000
Mp ~160000
Mw ~154000
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable