주요 문서
84230
Sigma-Aldrich
Salicylamide
puriss., ≥99.0% (T)
동의어(들):
2-Hydroxybenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(HO)C6H4CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
Beilstein:
742439
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
puriss.
Quality Level
분석
≥99.0% (T)
양식
solid
mp
139-141 °C
140-144 °C (lit.)
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
작용기
amide
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
InChI key
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)