주요 문서
84332
Sigma-Aldrich
Methyl salicylate
tested according to Ph. Eur.
동의어(들):
Methylis salicylas, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
Beilstein:
971516
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
5.26 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 54 °C)
양식
liquid
autoignition temp.
847 °F
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)