주요 문서
86033
Sigma-Aldrich
Sulfamide
purum, ≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH2)2SO2
CAS Number:
Molecular Weight:
96.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
mp
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
density
1.611 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NS(N)(=O)=O
InChI
1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
InChI key
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CA1(759), CA2(760)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)