86470
p-Terphenyl
suitable for scintillation, ≥98.5% (HPLC)
동의어(들):
1,4-Diphenylbenzene, PT, PTP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H4C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
230.30
Beilstein:
1908447
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
7.95 (vs air)
Quality Level
분석
≥98.5% (HPLC)
양식
solid
bp
389 °C (lit.)
mp
212-213 °C (lit.)
212-214 °C
형광
λex 286 nm; λem 343 nm in DMF
λ
in ethanol
UV 흡수
λ: 277 nm Amax: ≥98.5%
적합성
suitable for scintillation
작용기
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
InChI key
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
수량
λmax. 277 nm, log ε 4.50
분석 메모
In addition to the emission maximum at 343 nm, there are lower maxima at 325 and 327 nm.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
404.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
207 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.