주요 문서
86897
Supelco
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
동의어(들):
Tetraphenylboron tetrabutylammonium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)4N[B(C6H5)4]
CAS Number:
Molecular Weight:
561.69
Beilstein:
3857215
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
Quality Level
분석
≥99.0% (NT)
≥99.0%
양식
powder
mp
230-236 °C (lit.)
233-237 °C
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
InChI key
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
기타 정보
Supporting electrolyte (e.g. calibration of conductometric cells)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)