주요 문서
89467
Supelco
TISAB III solution
동의어(들):
Total ionic strength adjustment buffer III solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NB.61
양식
liquid
Quality Level
density
1.21 g/mL at 20 °C
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
for the fluoride determination in presence of Al(III)
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)