분석
≥95%
양식
powder
mp
124-125 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H22O5S/c20-16-15(12-23-11-13-7-3-1-4-8-13)24-19(18(22)17(16)21)25-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16+,17+,18-,19+/m1/s1
InChI key
WMSWWJHIVWFJLE-SPOLIRPYSA-N
애플리케이션
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 6-benzyl protecting groups.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.