About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
134.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
viscous liquid
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@H](O)C)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h2-5,7-9H,1H3/t3-,4+,5-/m1/s1
InChI key
WDRISBUVHBMJEF-MROZADKFSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.