주요 문서
91309
Supelco
trans-2-Decenal
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6CH=CHCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
Beilstein:
1704445
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥96% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
InChI key
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)