주요 문서
92101
Supelco
(−)-Fenchone
analytical standard
동의어(들):
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
Beilstein:
2042710
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
광학 활성
[α]/D -52.0±2.0°, neat
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChI key
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
151.7 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1