주요 문서
99978
Supelco
Ammonium ionophore I - cocktail A
Selectophore
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NB.61
제품 라인
Selectophore
Quality Level
양식
liquid
구성
Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877)
2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)