주요 문서
ARK2176
SAFC
Galactose, plant-derived
동의어(들):
D-(+)-Galactose, Galactose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
Beilstein:
1724619
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
plant
Quality Level
양식
powder
불순물
Endotoxin; tested
mp
168-170 °C (lit.)
적합성
suitable for manufacturing use
저장 온도
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)