추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3cc4ccc5ccccc5c4cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)14-21(17)19/h1-14H
InChI key
KLIHYVJAYWCEDM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
For more information please see:
BCR095
BCR095
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.