추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3c4ccccc4c5cccc6ccc2c3c56
InChI
1S/C24H14/c1-2-8-17-16(6-1)14-22-19-10-4-3-9-18(19)20-11-5-7-15-12-13-21(17)24(22)23(15)20/h1-14H
InChI key
KGHMWBNEMFNJFZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
BCR133
BCR133
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.