추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
chips
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
형식
matrix material
일반 설명
Certified for the mass fractions of Ag, Bi, Cd, Cu, Sb, Sn, Tl and Zn.
분석 메모
For more information please see:
BCR287B
BCR287B
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.