BCR298
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (IUPAC No. 180)
BCR®, certified reference material
동의어(들):
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H3Cl7
CAS Number:
Molecular Weight:
395.32
Beilstein:
2509255
Ballschmiter 번호:
180
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H3Cl7/c13-6-3-8(15)7(14)1-4(6)5-2-9(16)11(18)12(19)10(5)17/h1-3H
InChI key
WBHQEUPUMONIKF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
BCR298
BCR298
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.