주요 문서
BCR546
Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
210.15
Beilstein:
750330
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
mp
153-156 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
InChI key
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
BCR546
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)