주요 문서
BCR695
Pig liver (CTC free)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please see:
BCR695
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Chlortetracycline
Matrix Group: Meat
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)