BP639
Form-2′,4′-xylidide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3NHCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
amitraz
양식
solid
품질
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
mp
114-118 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Form-2′,4′-xylidide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
포장
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
기타 정보
Sales restrictions may apply.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.