양식
suspension
유통기한
12 mo. at 8‑25
특징
ready-to-use
포장
box of 20 tubes
저장 조건
(Tightly closed)
파라미터
10 mL filling volume
색상
slightly yellowish
pH
4.3±0.2 (25 °C)
응용 분야
food and beverages
microbiology
적합성
lactic acid bacteria
일반 설명
The SGQ Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, specially Dekkera spp.
애플리케이션
SGQ Broth in tubes is used to detect low-acid beverage-spoiling microorganisms, specially Dekkera spp.
성분
- 1 box with 20 tubes
- 16x113 mm glass tubes, ink labeled
기타 정보
- Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
- Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.