주요 문서
CRM42187
Supelco
Quintozene
certified reference material
동의어(들):
Pentachloronitrobenzene, PCNB, Quintozene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6Cl5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
295.33
Beilstein:
1914324
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
needles
포장
pkg of 50 mg
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
InChI key
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)