Merck
다음으로 건너뛰기
ERMEB530A
Aluminum gold alloy
0.1% Au, 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
Aluminum gold alloy (0.1% Au), 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
일반 설명
Certified for the gold content in Aluminum.
ERM-EB530A_cert
ERM-EB530_report
ERM-EB530_origin
분석 메모
For more information please see:
ERMEB530A
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable