주요 문서
GSK5108
Supelco
ASCORBIC ACID (L-ASCORBIC ACID)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
Quality Level
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)