주요 문서
IRMM643
Sulfur-32S solution
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
32S
CAS Number:
Molecular Weight:
31.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
IRMM®
동위원소 순도
 32S
제조업체/상표
JRC
농도
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
응용 분야
general analytical
형식
single component solution
질량 이동
depleted
SMILES string
[32S]
InChI
1S/S/i1+0
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-IGMARMGPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
IRMM643
법적 정보
IRMM is a registered trademark of European Commission
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)