주요 문서
M28200
Sigma-Aldrich
1-(Methylamino)anthraquinone
≥97.5% purity, powder or crystals
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
237.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Product Name
1-(Methylamino)anthraquinone, 97.5% (HPLC)
Quality Level
분석
97.5% (HPLC)
양식
powder or crystals
색상
faint red to very dark red
mp
170-172 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CNc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C15H11NO2/c1-16-12-8-4-7-11-13(12)15(18)10-6-3-2-5-9(10)14(11)17/h2-8,16H,1H3
InChI key
SVTDYSXXLJYUTM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)