Merck
MGVS60
Medical Viscosity Standard
viscosity 6.0 mPa.s (25 °C), pkg of 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
포장
pkg of 100 mL
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
점도
6.0 mPa.s(25 °C)
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These products contain antibacterial agent.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)