제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
점도
486.7 mPa.s(25 °C)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
426.2 - 494.6 °F
Flash Point (°C)
219 - 257 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)