기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Sulfur (S), Copper (Cu), Chromium (Cr), Aluminium (Al)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Nickel (Ni), Phosphorus (P), Titanium (Ti), Zirconium (Zr), Cobalt (Co), Molybdenum (Mo), Vanadium (V), Silicon (Si), Calcium(Ca)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Carbon (C), Manganese (Mn), Sulfur (S), Copper (Cu), Chromium (Cr), Aluminium (Al)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Nickel (Ni), Phosphorus (P), Titanium (Ti), Zirconium (Zr), Cobalt (Co), Molybdenum (Mo), Vanadium (V), Silicon (Si), Calcium(Ca)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.