Merck
NIST2638A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST SRM 2638a, nominal 5000 umol/mol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
gas (compressed)
포장
pkg of cylinder
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
air monitoring
environmental
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Carbon monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Total other hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
픽토그램
Gas cylinderHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)