일반 설명
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary standard in calibrating Knoop-type microhardness testers and is certified for mean Knoop hardness values at a load of 4.90 N (0.500 kgf). A unit of SRM 2828 consists of a steel block, approximately 3.2 cm in diameter and 1 cm in height. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2828_cert
SRM 2828_SDS
SRM 2828_cert
SRM 2828_SDS
기타 정보
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.