형식
mixture
일반 설명
This Reference Material (RM) is intended for the identification and quantification of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in aqueous film-forming foams (AFFFs). SRM 8693_cert SRM 8693 _SDS
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.