Merck
PHL82458
1′-Acetoxychavicol acetate
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Galangal acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
234.25
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O([C@H](c1ccc(cc1)OC(=O)C)C=C)C(=O)C
InChI
1S/C13H14O4/c1-4-13(17-10(3)15)11-5-7-12(8-6-11)16-9(2)14/h4-8,13H,1H2,2-3H3/t13-/m0/s1
InChI key
JAMQIUWGGBSIKZ-ZDUSSCGKSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substancewith assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water,residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on thecertificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)