주요 문서
PHL83488
Corylifol A
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Corylinin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H26O4
CAS Number:
Molecular Weight:
390.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1)c3cc(c(cc3)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)=O)ccc(c2)O
InChI key
ZBHUUXLHDOUMKM-REZTVBANSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)