추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O[C@@H]8OC[C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)O)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@@H]([C@H](CC6)[C@](O)(CO[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)CCC=C(C)C)CC5)C)(CC4)C)(CC3)C=O)(C)
InChI
1S/C52H86O21/c1-24(2)9-8-15-52(65,23-68-45-40(63)38(61)36(59)30(19-53)70-45)27-12-16-49(6)26(27)10-11-32-50(49,7)17-13-31-48(4,5)33(14-18-51(31,32)22-54)71-47-43(73-46-41(64)37(60)34(57)25(3)69-46)42(29(56)21-67-47)72-44-39(62)35(58)28(55)20-66-44/h9,22,2
InChI key
AFEVCSJFNQWWDF-AZFNEDKCSA-N
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.