주요 문서
PHL89623
Dehydroandrographolide
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(1R-(1a,2a,4aa,5β(E),8aβ))-3-[2-(Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl)ethylidene)-2(3H)-furanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H28O4
CAS Number:
Molecular Weight:
332.43
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
OC[C@@]([C@H](O)CC1)(C)C([C@]1(C)[C@H]2C/C=C3C=COC\3=O)CCC2=C
InChI
1S/C20H28O4/c1-13-4-7-16-19(2,10-8-17(22)20(16,3)12-21)15(13)6-5-14-9-11-24-18(14)23/h5,9,11,15-17,21-22H,1,4,6-8,10,12H2,2-3H3/b14-5+/t15-,16?,17+,19-,20-/m0/s1
InChI key
YIIRVUDGRKEWBV-GJVBFGQCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)