About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24O11
CAS Number:
Molecular Weight:
404.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@]3([C@H]2[C@H](CC3=O)C)O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H24O11/c1-6-3-9(19)17(24)7(14(23)25-2)5-26-15(10(6)17)28-16-13(22)12(21)11(20)8(4-18)27-16/h5-6,8,10-13,15-16,18,20-22,24H,3-4H2,1-2H3/t6-,8+,10-,11+,12-,13+,15-,16-,17+/m0/s1
InChI key
PRZVXHGUJJPSME-CZMSZWGTSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.