PHR1514
Disodium Guanylate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Guanosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate, 5′-GMP-Na2, 5′-Guanylic acid disodium salt hydrate
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1221000
API family
disodium guanylate
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O8P.2Na.H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
MEKWJTZTMVQYSU-CYCLDIHTSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객