생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. Y0001498
traceable to USP 1370101
API family
lopinavir
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
저장 조건
protect from light
색상
white to off-white
mp
255.2-260.6 °F (124—127°C)
solubility
chloroform: soluble
isopropanol: soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
InChI key
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객