추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
set of
제조업체/상표
RTC QC-MIC-002
응용 분야
environmental
food and beverages
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
포장
Set contains 2 sterile screw cap vials each containing a Vitroid (a small disk containing the organisms) and 2 - 99mL bottles of phosphate buffer.
기타 정보
This sample is designed for the quantitative analysis of heterotrophic bacteria. Refer to the Certificate of Analysis for additional information.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.