분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
mp
153—154 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(cccc2)OC(C1=O)O)O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
InChI key
COVOPZQGJGUPEY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
DIBOA and its C-7-methoxy derivative DIMBOA are the predominant representatives of benzoxazinoids in plants. The end product of the benzoxazinoid biosynthesis is the glucoside form which has reduced toxicity compared to the aglucon. The toxic aglucon is produced upon disintegration of the cell due to pathogen or pest attack.
애플리케이션
Metabolomics research
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.