SMB01374
16α-Hydroxydehydroepiandrosterone
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(3β,16α)-3,16-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 16α-Hydroxy-DHEA, 16α-OH-DHEA, 16OH-DHEA, 16alpha-Hydroxy-DHEA, 16alpha-Hydroxydehydroepiandrosterone, 16alpha-OH-DHEA, 3,16-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 5-Androsten-3β,16α-diol-17-one, Androst-5-ene-3β-16α-diol-17-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H28O3
CAS Number:
Molecular Weight:
304.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
UNSPSC 코드:
51182012
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)[C@@H](C4)O)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(21)17(19)22/h3,12-16,20-21H,4-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16+,18-,19-/m0/s1
InChI key
QQIVKFZWLZJXJT-DNKQKWOHSA-N
애플리케이션
16α-Hydroxydehydroepiandrosterone (16OH-DHEA) is a metabolite of the endogenous steroid hormone dehydroepiandrosterone (DHEA). It is formed upon 16-hydroxylation by the cytochrome P450 (CYP) enzyme CYP3A4 and fetal/neonatal form CYP3A7. 16OH-DHEA is the precursor of fetal 16alpha-hydroxylated estrogens, the main phenolic steroids in pregnancy. Their serum levels are used as biochemical markers of the well being of the fetus. In adults, increased levels of 16-hydroxylated estrogens are thought to correlate with the risk of cancer and some systemic autoimmune diseases.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.