Merck
Z804754
Specac® Omni Cell windows
Silica (IR), 41mm x 23mm x 2mm, for Omni Cell
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
silica, highly purified (IR)
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Specac Ltd
기술
IR spectroscopy: suitable
크기
41 mm × 23 mm , rectangular
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specac® Omni Cell windows [Silica (IR), 41 mm x 23 mm x 2 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
기타 정보
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
법적 정보
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)