주요 문서
61194
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate trihydrate
puriss. p.a., 99-104%
동의어(들):
Cupric nitrate trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cu(NO3)2 · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
241.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
puriss. p.a.
Quality Level
분석
99-104%
양식
powder or crystals
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
InChI key
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Copper(II) nitrate trihydrate is a hydrated copper salt. It participates as catalyst in the solvent-free synthesis of 3-aminopropenones and 3-aminopropenoates.
애플리케이션
Copper(II) nitrate trihydrate may be used in the preparation of the following mononuclear copper(II) complexes (phen = 1,10-phenanthroline, dpq = dipyrido[3,2-d:2′,3′-f]quinoxaline and dppz = dipyrido[3,2-a:2′,3′-c]phenazine):
  • [Cu(dpq)(NO3)2]
  • [Cu(dpq)(NO3)(H2O)2](NO3)
  • [Cu(dpq)(NO3)2(H2O)2]·2H2O
  • [Cu(dppz)(NO3)2(H2O)]·H2O
픽토그램
Flame over circleCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)