추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
분석
≥95% (RT)
≥95%
양식
beads (small)
불순물
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
양이온 미량물
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Sodium peroxide (Sodium superoxide) has been synthesized by reacting sodium atoms and oxygen molecules at high dilution in argon. Its IR spectral studies have been reported. It is a strong oxidizing agent.
애플리케이션
Sodium peroxide may be used for the isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometric quantification of Ru, Pd, Ir and Pt in various geological samples. It may be employed for the inductively coupled plasma mass spectrometric quantification of rare earth elements (such as Y, Th, Zr, Hf, Nb and Ta) in geological reference materials.
분석 메모
may contain particles (Fe, Ni)
기타 정보
Wurzschmitt decomposition; decomposition of ores by fusion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.