주요 문서
72811
Sigma-Aldrich
Silica gel Rubin drying bags
with indicator function, 1/6 TE, bag with ~5 g, beads
동의어(들):
Drying bags with silicagel Rubin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
11101527
NACRES:
SB.52
양식
beads
Quality Level
품질
1/6 TE
bag with ~5 g
with indicator function
제조업체/상표
Zeochem AG
입자 크기
1.0-3.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
active: red; inactive: yellow; regeneration at max. 80°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)