생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin and microbial, tested
적합성
suitable for manufacturing use
외래 활성
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.